Drukuj
1,2-Dichlorobenzen-D4 (98% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Dichlorobenzene-[²H₄]
321260010 321260050
ACRO321260010EA 514 PLN
ACRO321260010 ACRO321260050
1,2-Dichlorobenzen-D4 (98% D) for NMR spectroscopy
1,2-Dichlorobenzen-D4
Formuła: C₆D₄Cl₂
MW: 150.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 178
Temp. topnienia: -17
Gęstość: 1.34 g/cm³
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037106
Numer CAS: 2199-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-606-0
Jednostka: 1591
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥97.5 %