Drukuj
Butelki walidacyjne, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
DS2127-0250 DS2127-0030 DS2127-2000
NALGDS2127-0250EA 3420 PLN
NALGDS2127-0250 NALGDS2127-0030 NALGDS2127-2000
Butelki walidacyjne, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Butelki i butle Butle plastikowe
PC, przezroczyste, z zakrętką PP.
  • Grube ścianki
  • Nietoksyczne
  • W pełni autoklawowalne
Butelki walidacyjne zapewniają walidację zgodności materiału podczas skalowania produkcji do pojemników o większych rozmiarach.