Drukuj
n-Heksan-D14 99+ atom % D NMR
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexane-D14, n-Hexane-[²H₁₄]
244010010 244010050
ACRO244010010EA 855 PLN
ACRO244010010 ACRO244010050
n-Heksan-D14 99+ atom % D NMR
n-Heksan-D14
Formuła: D₃C(CD₂)₄CD₃
MW: 100.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 69
Temp. topnienia: –94.3 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037562
Numer CAS: 21666-38-6
Jednostka: 1208
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.0 %