Metanol-D1 99.0 atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
299130250
299131000
ACRO299130250EA
319
PLN
ACRO299130250
ACRO299131000
Metanol-D1 99.0 atom % D for NMR spectroscopy
Metanol-D1
Formuła:
CH₃DO Temp. Wrzenia: 64,5 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –98 °C Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044213 Numer CAS: 1455-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-933-0 Jednostka: 1230 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.0 % |