Drukuj
Metanol-D4 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
166350050 166350100 166350500
ACRO166350050EA 558 PLN
ACRO166350050 ACRO166350100 ACRO166350500
Metanol-D4 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Metanol-D4
Formuła: D₃COD
Temp. Wrzenia: 65,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044637
Numer CAS: 811-98-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-378-6
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
HPLC ≥96.0 %