Drukuj
Metanol-D3 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy-D3
300730025 300730100
ACRO300730025EA 521 PLN
ACRO300730025 ACRO300730100
Metanol-D3 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Metanol-D3
Formuła: D₃COH
MW: 35.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 65 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -98
Gęstość: 0.867 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055877
Numer CAS: 1849-29-2
Numer WE (dawny EINECS): 217-435-9
Jednostka: 1230
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %