Drukuj
Jodometan-D3 (99% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl iodide-D3, Iodomethane-[²H₃]
174950050 174950250
ACRO174950050EA 391 PLN
ACRO174950050 ACRO174950250
Jodometan-D3 (99% D) for NMR spectroscopy
Jodometan-D3
Formuła: D₃CI
MW: 144.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 42
Gęstość: 2.329 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001074
Numer CAS: 865-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-744-5
Jednostka: 2644
ADR: 6.1 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid (May darken on storage)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥98.0 %