Drukuj
Chloroform-D1 (99.96% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
1.02446.0009EA 241 PLN
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
Chloroform-D1 (99.96% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Chloroform-D1
Formuła: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 60.8
Temp. topnienia: –64.1 °C
Gęstość: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000827
Numer CAS: 865-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-742-4
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III