Drukuj
Chloroform-D1 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
166270100 166270500 166271000
ACRO166270100EA 351 PLN
ACRO166270100 ACRO166270500 ACRO166271000
Chloroform-D1 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Formuła: CDCl₃
Temp. Wrzenia: 60,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000827
Numer CAS: 865-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-742-4
Jednostka: 1888
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥96.0 %