Drukuj
Chloroform-D1 99.8 atom % D NMR
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
166250250 166250500 166251000 166252500 166255000
ACRO166250250EA 196 PLN
ACRO166250250 ACRO166250500 ACRO166251000 ACRO166252500 ACRO166255000
Chloroform-D1 99.8 atom % D NMR
Chloroform-D1
Formuła: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 60.8
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000827
Numer CAS: 865-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-742-4
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
HPLC ≥97.5 %