Drukuj
dichlorometan-D2 99.8 atom % D NMR
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
321270050 321270100
ACRO321270050EA 679 PLN
ACRO321270050 ACRO321270100
dichlorometan-D2 99.8 atom % D NMR
dichlorometan-D2
Formuła: CD₂Cl₂
MW: 86.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 40
Temp. topnienia: –97 °C
Gęstość: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000882
Numer CAS: 1665-00-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-776-0
Jednostka: 1593
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %