Drukuj
1,1,2,2-Tetrachloroetan-D2 99 atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1,2,2-Tetrachloroethane-[²H₂]
133580050 133580200
ACRO133580050EA 518 PLN
ACRO133580050 ACRO133580200
1,1,2,2-Tetrachloroetan-D2 99 atom % D for NMR spectroscopy
1,1,2,2-Tetrachloroetan-D2
Formuła: Cl₂CDCDCl₂
MW: 169.83 g/mol
Temp. Wrzenia: 146
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 1.61 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037672
Numer CAS: 33685-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 251-634-1
Jednostka: 1702
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥98.5 %
NMR (19F-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 52.4 to 56.8 % C
Specific optical rotation +40° to +50° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)