Drukuj
Aceton-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Keton dimetylowy-D6, Propanon-D6
325320100 325320500 325322500
ACRO325320100EA 405 PLN
ACRO325320100 ACRO325320500 ACRO325322500
Aceton-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Formuła: D₃CC(O)CD₃
MW: 64.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 55 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –93 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044635
Numer CAS: 666-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-563-9
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %