Drukuj
Ksylen ≥98%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimetylobenzen
28973.363EA 1770 PLN
28973.363 28973.950 28973.465 28973.363SAMPL 28973.556 28973.328 28973.294
Ksylen ≥98%, TECHNICAL
Ksylen
Formuła: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 140 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077264
Numer CAS: 1330-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-535-7
Jednostka: 1307
ADR: 3,III
REACH: 01-2119488216-32
Klasyfikacja Merck : 12,10214
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98%