Drukuj
Ksylen, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimetylobenzen
9516.1000EA 466 PLN
9516.1000
Ksylen, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Ksylen
Formuła: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 140 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077264
Numer CAS: 1330-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-535-7
Jednostka: 1307
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,10214
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling Range (initial to dry point) 137 - 144 °C
Color (APHA) max. 10
Free Acid (µeq/g) max. 0.12
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.02 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 295 nm max. 1.00
at 300 nm max. 0.30
at 330 nm max. 0.05
at 380-400 nm max. 0.01