Drukuj
Ksylen, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
8080.1000EA 393 PLN
8080.1000 8080.2500 8080.9025 8080.5000
Ksylen, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ksylen
Formuła: C₆H₄(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 140 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077264
Numer CAS: 1330-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-535-7
Jednostka: 1307
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 98.5 %
Color (APHA) max. 10
Ethylbenzene max. 25 %
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.03 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1