Drukuj
Ksylen, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimetylobenzen
3410.2500PEEA 0 PLN
3410.2500PE 3410.5000PE 3410.9010 3410.9025
Ksylen, J.T.Baker®
Ksylen
Formuła: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 140
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077264
Numer CAS: 1330-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-535-7
Jednostka: 1307
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Benzene max. 0.02 %
Color (APHA) max. 20
Density (g/ml) at 20°C 0.862 - 0.872