Drukuj
Ksylen ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
Synonim: Dimetylobenzen
L13317.0FEA 582 PLN
L13317.0F L13317.AP L13317.AU
Ksylen ≥97%
Ksylen
Formuła: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 137…144 °C
Temp. topnienia: < –25 °C
Gęstość: 0,860
Temp. Zapłonu: 29 °C (84 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077264
Numer CAS: 1330-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-535-7
Jednostka: 1307
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 14,10081
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg