Drukuj
2,5-Dimetoksytetrahydrofuran do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02961.0050 8.02961.0250 8.02961.9050 8.02961.0025
8.02961.0050EA 125 PLN
8.02961.0050 8.02961.0250 8.02961.9050 8.02961.0025
2,5-Dimetoksytetrahydrofuran do syntezy, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimetoksytetrahydrofuran
Formuła: C₆H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 145 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005359
Numer CAS: 696-59-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-797-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 132.15 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1.013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 35 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.0 - 12.3 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid