Drukuj
2,5-Dimetoksytetrahydrofuran cis- and trans-mixture 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
115671000 115675000
ACRO115671000EA 292 PLN
ACRO115671000 ACRO115675000
2,5-Dimetoksytetrahydrofuran cis- and trans-mixture 99%
2,5-Dimetoksytetrahydrofuran
Formuła: C₆H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 145 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005359
Numer CAS: 696-59-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-797-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %