4-Metylocykloheksanol cis- and trans-mixture ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A16734.AD
A16734.AK
A16734.AU
A16734.ADEA
244
PLN
A16734.AD
A16734.AK
A16734.AU
4-Metylocykloheksanol cis- and trans-mixture ≥98%
4-Metylocykloheksanol
Purity: 98%
CAS No.: 589-91-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point: -41°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 1445998
MDL No.: MFCD00001449
Formuła:
C₇H₁₄O Temp. Wrzenia: 171…173 °C Temp. topnienia: –41 °C Gęstość: 0,915 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001449 Numer CAS: 589-91-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-664-8 |