4-tert-Butylocykloheksanol mixture of isomers 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hexahydro-p-tert-butylphenol, 4-(tert-Butyl)cyclohexanol
107900050
107902500
ACRO107900050EA
113
PLN
ACRO107900050
ACRO107902500
4-tert-Butylocykloheksanol mixture of isomers 99%
4-tert-Butylocykloheksanol
Formuła:
C₁₀H₂₀O Temp. Wrzenia: 224 °C Temp. topnienia: 60…69 °C Gęstość: 0,87 g/cm³ (80 °C) Temp. Zapłonu: 200 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001473 Numer CAS: 98-52-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-676-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 69 °C (depending on cis/trans ratio) |
GC | ≥98.5 % |
Ratio | Cis/trans ratio: approximately 70% trans, 30% cis |
Specific optical rotation | -12° to -18° (20 °C, 589 nm) (neat) |