Drukuj
2-Metylocykloheksanol cis- and trans-mixture 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methylcyclohexan-1-ol
166890010 166892500 166890025
ACRO166890010EA 878 PLN
ACRO166890010 ACRO166892500 ACRO166890025
2-Metylocykloheksanol cis- and trans-mixture 99%
2-Metylocykloheksanol
Formuła: C₇H₁₄O
Temp. Wrzenia: 163…166 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001443
Numer CAS: 583-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-512-0
Jednostka: 2617
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %