Drukuj
Końcówki do pipet Corning®, uniwersalne, Corning
Dostawca: Corning
4803 4804 4806 4844 4845 4846 4860 4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868 9032 4713
613-4239EA 1880 PLN
613-4239 613-4240 613-4241 613-4246 613-4247 613-4248 613-4249 613-4997 613-4998 613-4999 613-4250 613-5000 613-5001 612-5007 613-5003 613-5500
Końcówki do pipet Corning®, uniwersalne, Corning
Końcówki do pipet
Uniwersalne końcówki Corning® zostały zaprojektowane tak, by pasować do pipet wszystkich najbardziej znanych marek.
  • Fazowane zakończenie zapewnia dokładny wypływ płynu
  • Wszystkie końcówki są wolne od DNazy i RNazy oraz apirogenne
  • Statyw piętrowy składa się z pięciu statywów po 96 końcówek, co daje razem 480 sztuk końcówek w konstrukcji pozwalającej zaoszczędzić miejsce
  • Końcówki w opakowaniach zbiorczych są niesterylne i bardzo ekonomiczne
Uniwersalne końcówki 1 - 200 µl mają podziałkę dla objętości 10, 50 i 100 µl.