Drukuj
Wiskozymetry przepływowe
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
DS2185-0004 DS2185-0016 DS2185-0032 DS2185-0008
331-4213EA 972 PLN
331-4213 331-4215 NALGDS2185-0032 331-0300
Wiskozymetry przepływowe
Butelki i butle Butle plastikowe
Oranżowe butelki o szerokich szyjach wykonane z HDPE przeznaczone do ochrony płynów wrażliwych na światło. Jest używany do przechowywania, wysyłki i pakowania.
  • Ekonomiczny i nadający się do recyklingu
  • Zaprojektowany do jednorazowego użytku
  • odporność chemiczna na większość kwasów, zasad i alkoholi
  • Może być używany w zamrażarce do -100 ° C do długotrwałego przechowywania
  • Nakrętki bez wkładki zapewniają szczelność
These bottles are for single use and non autoclavable.
Certyfikaty: Zgodność z wymaganiami Farmakopei USA 23 dla maksymalnej transmisji światła.
Dodatkowe informacje: Butelki są dostarczane z oranżowymi polipropylenowymi nakrętkami