Drukuj
Końcówki do pipet, ładowanie żelu, Corning
Dostawca: Corning
4853 4854 4884
612-5008EA 538 PLN
612-5008 732-5575 732-5576
Końcówki do pipet, ładowanie żelu, Corning
Końcówki do pipet
Te końcówki do pipet do nakładnia próbek na żel posiadają kapilarną końcówkę, która umożliwia łatwy dostęp do pionowych i poziomych żelów elektroforetycznych.
  • Jednorazowe
  • Wolne od DNazy i RNazy, apirogenne
Informacje do zamówienia: Available in flat and round tip configurations. Flat tips are designed for use in 0,2 and 0,4 mm sequencing gels. Round tips are designed for use in SDS-PAGE 0,5 mm gels.