Drukuj
Bansy, wąska szyjka, PPCO, z zakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
DS2085-0004 DS2085-0032
331-4223EA 812 PLN
331-4223 331-4226
Bansy, wąska szyjka, PPCO, z zakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HPDE, oranżowe z oranżową nakrętką PP.
  • Zmniejsz transmisje światła UV, aby chronić wrażliwe na światło ciecze
  • Lekkie
  • Dobra odporność na chemikalia i temperaturę
Stosuj lekkie, uniwersalne zastosowania, w których cięższe butelki nie są wymagane w przypadku tych butelek.