Drukuj
2-Metylo-2-pentenal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
294667-25G 294667-100G
SIAL294667-25GEA 264 PLN
SIAL294667-25G SIAL294667-100G
2-Metylo-2-pentenal, Sigma-Aldrich®
2-Metylo-2-pentenal
Formuła: C₆H₁₀O
Temp. Wrzenia: 135…138 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006978
Numer CAS: 623-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-789-5
Jednostka: 1988
ADR: 3,III