2-Metylo-2-pentenal ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 623-36-9
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4495
Odour: Pleasant
Melting Point: -90°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 506124
UN No.: 1988
MDL No.: MFCD00006978
Formuła:
C₆H₁₀O Temp. Wrzenia: 134…136 °C Temp. topnienia: –90 °C Gęstość: 0,860 Temp. Zapłonu: 31 °C (87 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006978 Numer CAS: 623-36-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-789-5 Jednostka: 1988 ADR: 3,III |