Drukuj
2-Metylo-2-pentenal 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methylpent-2-enal
359960250 359961000
ACRO359960250EA 249 PLN
ACRO359960250 ACRO359961000
2-Metylo-2-pentenal 97%
2-Metylo-2-pentenal
Formuła: C₆H₁₀O
Temp. Wrzenia: 134…136 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006978
Numer CAS: 623-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-789-5
Jednostka: 1988
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %