2-Okten cis- and trans-mixture ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03862.06
L03862.14
L03862.06EA
274
PLN
L03862.06
L03862.14
2-Okten cis- and trans-mixture ≥98%
2-Okten
Purity: 98%
CAS No.: 111-67-1
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 123-125°
Beilstein Reference: 1719495
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009532
Formuła:
C₈H₁₆ MW: 112.22 g/mol Temp. Wrzenia: 123…125 °C Temp. topnienia: –106.8 °C Gęstość: 0.715 Temp. Zapłonu: 14 °C (57 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009532 Numer CAS: 111-67-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-894-2 Jednostka: 3295 ADR: 3 II |