Drukuj
Eter etylowo-1-propenylowy (mieszanina izomerów cis i trans) cis- and trans-mixture 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 1-Propenyl ether
410370250 410370100 410371000
ACRO410370250EA 531 PLN
ACRO410370250 ACRO410370100 ACRO410371000
Eter etylowo-1-propenylowy (mieszanina izomerów cis i trans) cis- and trans-mixture 98%
Eter etylowo-1-propenylowy (mieszanina izomerów cis i trans)
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 55…65 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0.778 g/cm³
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015184
Numer CAS: 928-55-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-176-0
Jednostka: 3271
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %