2-Bromo-2-buten cis- and trans-mixture ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilized
Purity: 98%
CAS No.: 13294-71-8
Molecular Formula: C4H7Br
Formula Weight: 135.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Recognizable
Boiling Point: 82-90°
Beilstein Reference: 1733329
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000141
Formuła:
C₄H₇Br Temp. Wrzenia: 82…90 °C Gęstość: 1,328 Temp. Zapłonu: 1 °C (33 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000141 Numer CAS: 13294-71-8 Numer WE (dawny EINECS): 236-316-2 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |