Drukuj
2-Bromo-2-buten cis- and trans-mixture 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
201510250 201511000
ACRO201510250EA 430 PLN
ACRO201510250 ACRO201511000
2-Bromo-2-buten cis- and trans-mixture 98%
2-Bromo-2-buten
Formuła: C₄H₇Br
Temp. Wrzenia: 82…90 °C (740 mmHg)
Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: <1 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000141
Numer CAS: 13294-71-8
Numer WE (dawny EINECS): 236-316-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %