Drukuj
Nalgene® Diagnostics Bottles, Narrow Neck, Round, HDPE, Amber, with Screw Caps
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312004-9050 312084-9025 312004-9025 312004-9125 312084-9050 312084-9125
NALG312004-9050EA 19080 PLN
NALG312004-9050 NALG312084-9025 NALG312004-9025 NALG312004-9125 NALG312084-9050 NALG312084-9125
Nalgene® Diagnostics Bottles, Narrow Neck, Round, HDPE, Amber, with Screw Caps
Butelki i butle Butle plastikowe
Butelki z zamknięciem, odpowiednie do przechowywania i wysyłki małych objętości, wrażliwych na światło i wartościowych odczynników.
  • Niecytotoksyczny i szczelny
  • Nieprzezroczyste, bezpodkładowe zamknięcia polipropylenowe
  • Trwałe, jednolite ściany odporne na rozszczepianie i przebicie
Butelki zapewniają odporność na światło z możliwością widzenia poziomu cieczy i są idealne dla zestawów testowych i wielu małych aplikacji.
Certyfikaty: Zgodność z ISO 13485: 2003; Spełnia wymagania 21CFR177.1520 i USP Klasa VI.
Informacje do zamówienia: Certyfikat produktu zapewniający cytotoksyczność, USP Klasa VI, FDA Compliance-21 CFR i inne informacje dotyczące zgodności z przepisami są dostarczane na żądanie.
Sposób pakowania: Butelki i zamknięcia są pakowane w oddzielne torebki w tym samym kartonie.