Drukuj
Nalgene® Packaging Bottles, Narrow Neck, Round, HDPE, Amber, with Screw Caps
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312084-0004 312084-0016
NALG312084-0004EA 4580 PLN
NALG312084-0004 NALG312084-0016
Nalgene® Packaging Bottles, Narrow Neck, Round, HDPE, Amber, with Screw Caps
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczyste oranżowe, z zakrętką z PP.
  • Doskonały wpływ i odporność chemiczna
  • Do materiałów wrażliwych na światło
  • Szczelne
Solidna konstrukcja; Przeznaczony do przechowywania, transportu i pakowania cieczy światłoczułych.
Certyfikaty: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. Product meets the requirements for light-resistant containers per USP latest edition.
Sposób pakowania: Bottles and closures are packed in separate polybags within the same carton.