Drukuj
Rękawice do pomieszczeń czystych, nitrylowe, Kimtech™ G3 Sterile, Kimberly-Clark
Dostawca: KIMBERLY CLARK
HC61160 HC61175 HC61185
112-4837EA 0 PLN
112-4837 112-4840 112-4842
Rękawice do pomieszczeń czystych, nitrylowe, Kimtech™ G3 Sterile, Kimberly-Clark
Rękawice
Hand-specific, sterile gloves with beaded cuff for cleanroom applications.
  • Doskonała czułość, manualność i chwyt
  • Nie zawierają lateksu naturalnego kauczuku lub silikonu
  • Pełne wykończenie teksturowane dla lepszego chwytu
  • Niska zawartość endotoksyn
  • Zatwierdzone do Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶
Przeznaczone do stosowania w klasie 1, ISO 3 lub M1.5 środowisk kontrolowanych.
Length: 300 mm
Thickness: 0,13 mm (palm)
Colour: White
Certyfikaty: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Typ C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5
Sposób pakowania: Pakowane podwójnie, każda para sterylnie w opakowaniu polietylenowym do stosowania w pomieszczeniach czystych. 1 para/ opakowanie polietylenowe, 20 par/opakowanie foliowe podwójnie pakowane, 10 worków(200 par)/karton.