gliceryna 87% 86%, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
24385.295EA
579
PLN
24385.295
24385.320
24385.460
gliceryna 87% 86%, AnalaR NORMAPUR® zA
gliceryna
Formuła:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH MW: 92.09 g/mol Temp. Wrzenia: 290 Temp. topnienia: 18.6 Temp. Zapłonu: 177 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004722 Numer CAS: 56-81-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-289-5 Klasyfikacja Merck : 13,04497 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 83.5 - 88.0% |
Acidity | Max. 0.0004 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0003 meq/g |
Density (20/4) | 1.220 - 1.230 |
Esters of fatty acids (as C15H26O6) | Max. 0.05 % |
Glyceraldehyde | Max. 30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 1 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Water | 13 - 16 % |