Drukuj
Cynk Stabilised, powder analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ300
1.08789.0500 1.08789.1000
1.08789.0500EA 385 PLN
1.08789.0500 1.08789.1000
Cynk Stabilised, powder analysis_for, Supelco®
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10255
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble,(reaction)
Melting Point 420 °C
Molar Mass 65.39 g/mol
Bulk Density 1800 - 2700 kg/m3
Boiling Point 908 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (487 °C)
Density 7.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 460 °C