Drukuj
1-Oktanosulfonian sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Sodium octane-1-sulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12292.0005 1.12292.0025 1.12292.0002
1.12292.0005EA 492 PLN
1.12292.0005 1.12292.0025 1.12292.0002
1-Oktanosulfonian sodu, Sigma-Aldrich®
1-Oktanosulfonian sodu
Formuła: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216.28 g/mol
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007544
Numer CAS: 5324-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 216.27 g/mol
Bulk Density 345 kg/m3
pH 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)