Drukuj
Chusteczki do ogólnych zastosowań, WYPALL* L40
Dostawca: KIMBERLY CLARK
7462 7461 7471
115-0185EA 222 PLN
115-0185 KIMB7461 115-1549
Chusteczki do ogólnych zastosowań, WYPALL* L40
Chusteczki Chusteczki i ręczniki jednorazowe Chusteczki do ogólnych zastosowań
WYPALL* L40 wipes easily absorb large spills and leaks and are therefore ideal for routine industrial cleaning and maintenance. They are also soft enough to remove soils and liquids from face and hands.
  • Ideal for benchtop use
  • Made of a cellulose/latex mixture
Colour: White.