Osmu ≥99.95% (metals basis), powder -20 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39998.03
39998.06
39998.03EA
1820
PLN
39998.03
39998.06
Osmu ≥99.95% (metals basis), powder -20 mesh
Osmu
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-04-2
Odour: Strong
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011147
Formuła:
Os MW: 190.23 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011147 Numer CAS: 7440-04-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-114-0 Jednostka: 3089 ADR: 4.1 II |