Osmu ≥99.8% (metals basis), proszek -200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12446.03
12446.06
12446.03EA
1320
PLN
12446.03
12446.06
Osmu ≥99.8% (metals basis), proszek -200 mesh
Osmu
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-04-2
Odour: Strong
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011147
Formuła:
Os Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011147 Numer CAS: 7440-04-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-114-0 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II |