Drukuj
VWR® VisiLight® LED3 Źródła światła zimnego bez wentylatora
Dostawca: VWR Collection
631-1100EA 3950 PLN
631-1100 631-1103
VWR® VisiLight® LED3 Źródła światła zimnego bez wentylatora
Oświetlenie Źródła światła zimnego
Chłodzone biernie źródło światła zimnego VisiLight® LED3 z bez wentylatora może być stosowane do różnych zastosowań, takich jak zapewnienie jakości, endoskopia przemysłowa, wizja maszyn i jest szczególnie odpowiednie do zastosowań w pomieszczeniach czystych. To zimne źródło światła LED charakteryzuje się wysoką jakością wykończenia. Dzięki przyjaznej dla środowiska technologii LED są trwałe i wydajne. Pomimo pasywnego układu chłodzenia, bez wentylatora, łatwo przewyższa jasność 150 W halogenowego zimnego źródła światła.
  • Modern design with rugged, anodised aluminium housing
  • Environmentally friendly LED technology with flicker-free illumination
  • 36 W power consumption, luminous intensity (730 lm*) outperforms 150 W halogen
W×D×H: 174×259×81 mm
Waga: 3,7 kg
* z lekkim prowadzeniem Ø = 9 mm i L = 1 m
*with a light guide of active Ø = 9 mm and L = 1 m
Informacje do zamówienia: Dostarczane z wieloma zasilaczami (UE, UK, USA). Żywotność LED wynosi 50 000 godzin. Wersje w innych temperaturach kolorystycznych lub z wysokim współczynnikiem CRI są dostępne na życzenie, w celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor.