Ren ≥99.997% (metals basis), proszek, Puratronic® -22 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10673.03
10673.06
10673.03EA
874
PLN
10673.03
10673.06
Ren ≥99.997% (metals basis), proszek, Puratronic® -22 mesh
Ren
Purity: 99.997%
CAS No.: 7440-15-5
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011195
Formuła:
Re Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011195 Numer CAS: 7440-15-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-124-5 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |