Ren ≥99.99% (metals basis), proszek -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10313.09
10313.18
10313.04
10313.SS
10313.09EA
4110
PLN
10313.09
10313.18
10313.04
10313.SS
Ren ≥99.99% (metals basis), proszek -325 mesh
Ren
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-15-5
Appearance: Black to grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011195
Formuła:
Re Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011195 Numer CAS: 7440-15-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-124-5 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |