Ren ≥99.97% (metals basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10307.FF
10307.FI
10307.FFEA
2030
PLN
10307.FF
10307.FI
Ren ≥99.97% (metals basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Ren
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-15-5
Physical Form: ≈0.33g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011195
Formuła:
Re Temp. Wrzenia: 5630 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 3180 °C Gęstość: 21,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011195 Numer CAS: 7440-15-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-124-5 Klasyfikacja Merck : 12,08343 |