Drukuj
chrom ≥99.99% (metals basis), proszek -60 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44556.22 44556.36
44556.22EA 1120 PLN
44556.22 44556.36
chrom ≥99.99% (metals basis), proszek -60 mesh
chrom
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formuła: Cr
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010944
Numer CAS: 7440-47-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-157-5
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III