chrom ≥99.95% (metals basis), cubes typ. 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42310.09
42310.18
42310.30
42310.09EA
413
PLN
42310.09
42310.18
42310.30
chrom ≥99.95% (metals basis), cubes typ. 6.35 mm (0.25 in)
chrom
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Formuła:
Cr Temp. Wrzenia: 2469 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1840 °C Gęstość: 7,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010944 Numer CAS: 7440-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-157-5 Klasyfikacja Merck : 12,02288 |