chrom ≥99.2% (metals basis), proszek APS <10 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41797.18
41797.30
41797.A1
41797.18EA
634
PLN
41797.18
41797.30
41797.A1
chrom ≥99.2% (metals basis), proszek APS <10 µm
chrom
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010944
Formuła:
Cr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010944 Numer CAS: 7440-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-157-5 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |